Kluczowe dokumenty
SAB1401730
Sigma-Aldrich
Anti-P4HTM antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
EGLN4, HIFPH4, P4H-TM, PH-4, PH4, PHD4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... P4HTM(54681)
Opis ogólny
Produkt tego genu należy do rodziny 4-hydroksylaz prolilowych. Białko to jest hydroksylazą prolylu, która może być zaangażowana w degradację czynników transkrypcyjnych indukowanych hipoksją w warunkach normoksji. Odgrywa ono rolę w adaptacji do hipoksji i może być związane z komórkowym wykrywaniem tlenu. Zidentyfikowano alternatywnie splicowane warianty kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
P4HTM (NP_808807.2, 1 a.a. ~ 563 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MAAAAVTGQRPETAAAEEASRPQWAPPDHCQAQAAAGLGDGEDAPVRPLCKPRGICSRAYFLVLMVFVHLYLGNVLALLLFVHYSNGDESSDPGPQHRAQGPGPEPTLGPLTRLEGIKVGHERKVQLVTDRDHFIRTLSLKPLLFEIPGFLTDEECRLIIHLAQMKGLQRSQILPTEEYEEAMSTMQVSQLDLFRLLDQNRDGHLQLREVLAQTRLGNGWWMTPESIQEMYAAIKADPDGDGVLSLQEFSNMDLRDFHKYMRSHKAESSELVRNSHHTWLYQGEGAHHIMRAIRQRVLRLTRLSPEIVELSEPLQVVRYGEGGHYHAHVDSGPVYPETICSHTKLVANESVPFETSCRQVSPNWGLPSILRPGTPMTQAQPCTVGVPLGMGPGDHWVIPVSPWEHPQLGTCSVPPLPYSYMTVLFYLNNVTGGGETVFPVADNRTYDEMSLIQDDVDLRDTRRHCDKGNLRVKPQQGTAVFWYNYLPDGQGWVGDVDDYSLHGGCLVTRGTKWIANNWINVDPSRARQALFQQEMARLAREGGTDSQPEWALDRAYRDARVEL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)