Key Documents
SAB1401675
Sigma-Aldrich
Anti-THAP4 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CGI-36
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
direct immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... THAP4(51078)
Immunogen
THAP4 (NP_057047.3, 1 a.a. ~ 577 a.a) full-length human protein.
Sequence
MVICCAAVNCSNRQGKGEKRAVSFHRFPLKDSKRLIQWLKAVQRDNWTPTKYSFLCSEHFTKDSFSKRLEDQHRLLKPTAVPSIFHLTEKKRGAGGHGRTRRKDASKATGGVRGHSSAATGRGAAGWSPSSSGNPMAKPESRRLKQAALQGEATPRAAQEAASQEQAQQALERTPGDGLATMVAGSQGKAEASATDAGDESATSSIEGGVTDKSGISMDDFTPPGSGACKFIGSLHSYSFSSKHTRERPSVPREPIDRKRLKKDVEPSCSGSSLGPDKGLAQSPPSSSLTATPQKPSQSPSAPPADVTPKPATEAVQSEHSDASPMSINEVILSASGACKLIDSLHSYCFSSRQNKSQVCCLREQVEKKNGELKSLRQRVSRSDSQVRKLQEKLDELRRVSVPYPSSLLSPSREPPKMNPVVEPLSWMLGTWLSDPPGAGTYPTLQPFQYLEEVHISHVGQPMLNFSFNSFHPDTRKPMHRECGFIRLKPDTNKVAFVSAQNTGVVEVEEGEVNGQELCIASHSIARISFAKEPHVEQITRKFRLNSEGKLEQTVSMATTTQPMTQHLHVTYKKVTP