Kluczowe dokumenty
SAB1401668
Sigma-Aldrich
Anti-ZNRD1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HTEX-6, MGC13376, Rpa12, TEX6, hZR14, tctex-6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZNRD1(30834)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko o podobieństwie do podjednostki Rpa12p polimerazy RNA I Saccharomyces cerevisiae. Alternatywny splicing tego genu skutkuje dwoma wariantami transkryptu kodującymi to samo białko. Opisano dodatkowe warianty splicingu, ale ich sekwencje o pełnej długości nie zostały określone. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ZNRD1 (NP_055411.1, 1 a.a. ~ 126 a.a.) białko ludzkie pełnej długości.
Sekwencja
MSVMDLANTCSSFQSDLDFCSDCGSVLPLPGAQDTVTCIRCGFNINVRDFEGKVVKTSVVFHQLGTAMPMSVEEGPECQGPVDRRCPRCGHEGMAYHTRQMRSADEGQTVFYTCTNCKFQEKEDS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)