Kluczowe dokumenty
SAB1401658
Sigma-Aldrich
Anti-ICOS antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
AILIM, CD278, MGC39850
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ICOS(29851)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny receptorów powierzchniowych komórek CD28 i CTLA-4. Tworzy homodimery i odgrywa ważną rolę w sygnalizacji komórkowej, odpowiedziach immunologicznych i regulacji proliferacji komórek. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ICOS (NP_036224.1, 1 a.a. ~ 199 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MKSGLWYFFLFCLRIKVLTGEINGSANYEMFIFHNGGVQILCKYPDIVQQFKMQLLKGQILCDLTKTKGSGNTVSIKSLKFCHSQLSNNSVSFFLYNLDHSHANYYFCNLSIFDPPPFKVTLTGYLHIYESQLCCQLKFWLPIGCAAFVVVCILGCILICWLTKKYSSSVHDPNGEYMFMRAVNTAKKSRLTDVTL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)