Key Documents
SAB1401612
Sigma-Aldrich
Anti-PVRL3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CD113, CDw113, DKFZp566B0846, FLJ90624, PPR3, PRR3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PVRL3(25945)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Nectins (e.g., PVRL1; MIM 600644) are immunoglobulin-like adhesion molecules that interact with afadin (AF6; MIM 159559). Afadin is an actin filament-binding protein that connects nectins to the actin cytoskeleton. The nectin-afadin system organizes adherens junctions cooperatively with the cadherin (see MIM 192090)-catenin (see MIM 116805) system in epithelial cells.[supplied by OMIM
Immunogen
PVRL3 (AAH67808.1, 1 a.a. ~ 366 a.a) full-length human protein.
Sequence
MARTLRPSPLCPGGGKAQLSSASLLGAGLLLQPPTPPPLLLLLFPLLLFSRLCGALAGPIIVEPHVTAVWGKNVSLKCLIEVNETITQISWEKIHGKSSQTVAVHHPQYGFSVQGEYQGRVLFKNYSLNDATITLHNIGFSDSGKYICKAVTFPLGNAQSSTTVTVLVEPTVSLIKGPDSLIDGGNETVAAICIAATGKPVAHIDWEGDLGEMESTTTSFPNETATIISQYKLFPTRFARGRRITCVVKHQALEKDIRYSFILDIQYAPEVSVTGYDGNWFVGRKGVNLKCNADANPPPFKSVWSRLDGQWPDGLLASDNTLHFVHPLTFNYSGVYICKVTNSLGQRSDQKVIYISAYNSVASLNC