Kluczowe dokumenty
SAB1401560
Sigma-Aldrich
Anti-CD160 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
BY55, FLJ46513, NK1, NK28
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD160(11126)
Opis ogólny
CD160 to glikoproteina o masie 27 kDa, która została początkowo zidentyfikowana za pomocą przeciwciała monoklonalnego BY55. Jej ekspresja jest ściśle związana z komórkami NK krwi obwodowej i limfocytami T CD8 o cytolitycznej aktywności efektorowej. Sekwencja cDNA CD160 przewiduje bogate w cysteinę, zakotwiczone w glikozylofosfatydyloinozytolu białko o długości 181 aminokwasów z pojedynczą domeną podobną do Ig słabo homologiczną do cząsteczki KIR2DL4. CD160 ulega ekspresji na powierzchni komórek jako ściśle związany dwusiarczkiem multimer. Analiza RNA blot ujawniła mRNA CD160 o wielkości 1,5 i 1,6 kb, którego ekspresja była silnie ograniczona do krążących komórek NK i T, śledziony i jelita cienkiego. W komórkach NK CD160 ulega ekspresji przez komórki CD56dimCD16+, podczas gdy wśród krążących limfocytów T jego ekspresja jest ograniczona głównie do komórek niosących TCRgd i komórek TCRab+CD8brightCD95+CD56+CD28-CD27. W tkankach CD160 ulega ekspresji na wszystkich śródnabłonkowych limfocytach jelitowych. CD160 wykazuje szeroką swoistość wiązania zarówno z klasycznymi, jak i nieklasycznymi cząsteczkami MHC klasy I. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CD160 (AAH14465.1, 1 a.a. ~ 181 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MLLEPGRGCCALAILLAIVDIQSGGCINITSSASQEGTRLNLICTVWHKKEEAEGFVFLCKDRSGDCSPETSLKQLRLKRDPGIDGVGEISSQLMFTISQVTPLHSGTYQCCARSQKSGIRLQGHFFSILFTETGNYTVTGLKQRQHLEFSHNEGTLSSGFLQEKVWVMLVTSLVALQAL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)