Kluczowe dokumenty
SAB1401552
Sigma-Aldrich
Anti-SLC27A5 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ACSB, ACSVL6, FACVL3, FATP5, FLJ22987, VLACSR
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC27A5(10998)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest izozymem syntetazy bardzo długołańcuchowych acylo-CoA (VLCS). Jest ono zdolne do aktywacji bardzo długołańcuchowych kwasów tłuszczowych zawierających 24- i 26-węglowodory. Ulega ekspresji w wątrobie i jest związana z retikulum endoplazmatycznym, ale nie z peroksysomami. Jego podstawową rolą jest wydłużanie kwasów tłuszczowych lub synteza złożonych lipidów, a nie degradacja. Ten gen ma mysiego ortologa. (dostarczony przez RefSeq)
Immunogen
SLC27A5 (AAI48808.1, 1 a.a. ~ 690 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MGVRQQLALLLLLLLLLWGLGQPVWPVAVALTLRWLLGDPTCCVLLGLAMLARPWLGPWVPHGLSLAAAALALTLLPARLPPGLRWLPADVIFLAKILHLGLKIRGCLSRQPPDTFVDAFERRARAQPGRALLVWTGPGAGSVTFGELDARACQAAWALKAELGDPASLCAGEPTALLVLASQAVPALCMWLGLAKLGCPTAWINPHGRGMPLAHSVLSSGARVLVVDPDLRESLEEILPKLQAENIRCFYLSHTSPTPGVGALGAALDAAPSHPVPADLRAGITWRSPALFIYTSGTTGLPKPAILTHERVLQMSKMLSLSGATADDVVYTVLPLYHVMGLVVGILGCLDLGATCVLAPKFSTSCFWDDCRQHGVTVILYVGELLRYLCNIPQQPEDRTHTVRLAMGNGLRADVWETFQQRFGPIRIWEVYGSTEGNMGLVNYVGRCGALGKMSCLLRMLSPFELVQFDMEAAEPVRDNQGFCIPVGLGEPGLLLTKVVSQQPFVGYRGPRELSERKLVRNVRQSGDVYYNTGDVLAMDREGFLYFRDRLGDTFRWKGENVSTHEVEGVLSQVDFLQQVNVYGVCVPGCEGKVGMAAVQLAPGQTFDGEKLYQHVRAWLPAYATPHFIRIQDAMEVTSTFKLMKTRLVREGFNVGIVVDPLFVLDNRAQSFRPLTAEMYQAVCEGTWRL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)