Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1401493
Sigma-Aldrich
Anti-TOMM70A antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ90470
Wybierz wielkość
50 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TOMM70A(9868)
Opis ogólny
Kompleks translokazy zewnętrznej błony mitochondrialnej (TOM) jest wielopodjednostkowym kompleksem zaangażowanym w rozpoznawanie, rozkładanie i translokację preprotein do mitochondriów. Zobacz TIM17A (MIM 605057).[dostarczony przez OMIM
Immunogen
TOMM70A (NP_055635, 1 a.a. ~ 608 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MAASKPVEAAVVAAAVPSSGSGVGGGGTAGPGTGGLPRWQLALAVGAPLLLGAGAIYLWSRQQRRREARGRGDASGLKRNSERKTPEGRASPAPGSGHPEGPGAHLDMNSLDRAQAAKNKGNKYFKAGKYEQAIQCYTEAISLCPTEKNVDLSTFYQNRAAAFEQLQKWKEVAQDCTKAVELNPKYVKALFRRAKAHEKLDNKKECLEDVTAVCILEGFQNQQSMLLADKVLKLLGKEKAKEKYKNREPLMPSPQFIKSYFSSFTDDIISQPMLKGEKSDEDKDKEGEALEVKENSGYLKAKQYMEEENYDKIISECSKEIDAEGKYMAEALLLRATFYLLIGNANAAKPDLDKVISLKEANVKLRANALIKRGSMYMQQQQPLLSTQDFNMAADIDPQNADVYHHRGQLKILLDQVEEAVADFDECIRLRPESALAQAQKCFALYRQAYTGNNSSQIQAAMKGFEEVIKKFPRCAEGYALYAQALTDQQQFGKADEMYDKCIDLEPDNATTYVHKGLLQLQWKQDLDRGLELISKAIEIDNKCDFAYETMGTIEVQRGNMEKAIDMFNKAINLAKSEMEMAHLYSLCDAAHAQTEVAKKYGLKPPTL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Matthew Yoke Wui Ng et al.
Nature communications, 13(1), 6283-6283 (2022-10-22)
During autophagy, cytosolic cargo is sequestered into double-membrane vesicles called autophagosomes. The contributions of specific lipids, such as cholesterol, to the membranes that form the autophagosome, remain to be fully characterized. Here, we demonstrate that short term cholesterol depletion leads