Kluczowe dokumenty
SAB1401489
Sigma-Aldrich
Anti-NOS1AP antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
6330408P19Rik, CAPON, MGC138500
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NOS1AP(9722)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko cytozolowe, które wiąże się z cząsteczką sygnałową, neuronalną syntazą tlenku azotu (nNOS). Białko to ma C-końcową domenę wiążącą PDZ, która pośredniczy w interakcjach z nNOS i N-końcową domenę wiążącą fosfotyrozynę (PTB), która wiąże się z małym monomerycznym białkiem G, Dexras1. Badania pokrewnych białek myszy i szczurów wykazały, że białko to funkcjonuje jako białko adapterowe łączące nNOS ze specyficznymi celami, takimi jak Dexras1 i synapsyny. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu kodującymi różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
NOS1AP (NP_055512.1, 1 a.a. ~ 506 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MPSKTKYNLVDDGHDLRIPLHNEDAFQHGICFEAKYVGSLDVPRPNSRVEIVAAMRRIRYEFKAKNIKKKKVSIMVSVDGVKVILKKKKKLLLLQKKEWTWDESKMLVMQDPIYRIFYVSHDSQDLKIFSYIARDGASNIFRCNVFKSKKKSQAMRIVRTVGQAFEVCHKLSLQHTQQNADGQEDGESERNSNSSGDPGRQLTGAERASTATAEETDIDAVEVPLPGNDVLEFSRGVTDLDAVGKEGGSHTGSKVSHPQEPMLTASPRMLLPSSSSKPPGLGTETPLSTHHQMQLLQQLLQQQQQQTQVAVAQVHLLKDQLAAEAAARLEAQARVHQLLLQNKDMLQHISLLVKQVQELELKLSGQNAMGSQDSLLEITFRSGALPVLCDPTTPKPEDLHSPPLGAGLADFAHPAGSPLGRRDCLVKLECFRFLPPEDTPPPAQGEALLGGLELIKFRESGIASEYESNTDESEERDSWSQEELPRLLNVLQRQELGDGLDDEIAV
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)