Key Documents
SAB1401484
Sigma-Aldrich
Anti-PREPL antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ16627, KIAA0436
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PREPL(9581)
Opis ogólny
PREPL belongs to the prolyl oligopeptidase subfamily of serine peptidases (Parvari et al., 2005 [PubMed 15913950]).[supplied by OMIM
Immunogen
PREPL (NP_006027, 1 a.a. ~ 727 a.a) full-length human protein.
Sequence
MQQKTKLFLQALKYSIPHLGKCMQKQHLNHYNFADHCYNRIKLKKYHLTKCLQNKPKISELARNIPSRSFSCKDLQPVKQENEKPLPENMDAFEKVRTKLETQPQEEYEIINVEVKHGGFVYYQEGCCLVRSKDEEADNDNYEVLFNLEELKLDQPFIDCIRVAPDEKYVAAKIRTEDSEASTCVIIKLSDQPVMEASFPNVSSFEWVKDEEDEDVLFYTFQRNLRCHDVYRATFGDNKRNERFYTEKDPSYFVFLYLTKDSRFLTINIMNKTTSEVWLIDGLSPWDPPVLIQKRIHGVLYYVEHRDDELYILTNVGEPTEFKLMRTAADTPAIMNWDLFFTMKRNTKVIDLDMFKDHCVLFLKHSNLLYVNVIGLADDSVRSLKLPPWACGFIMDTNSDPKNCPFQLCSPIRPPKYYTYKFAEGKLFEETGHEDPITKTSRVLRLEAKSKDGKLVPMTVFHKTDSEDLQKKPLLVHVYGAYGMDLKMNFRPERRVLVDDGWILAYCHVRGGGELGLQWHADGRLTKKLNGLADLEACIKTLHGQGFSQPSLTTLTAFSAGGVLAGALCNSNPELVRAVTLEAPFLDVLNTMMDTTLPLTLEELEEWGNPSSDEKHKNYIKRYCPYQNIKPQHYPSIHITAYENDERVPLKGIVSYTEKLKEAIAEHAKDTGEGYQTPNIILDIQPGGNHVIEDSHKKITAQIKFLYEELGLDSTSVFEDLKKYLKF
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Multi-omics analyses identify PREPL as a key regulator of protein trafficking, a pathway underlying Alzheimer's disease pathogenesis.
Duarte, et al.
Molecular Pharmacology, 104, 16-Jan-16-Jan (2023)