Kluczowe dokumenty
SAB1401480
Sigma-Aldrich
Anti-LITAF antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ38636, MGC116698, MGC116700, MGC116701, MGC125274, MGC125275
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LITAF(9516)
Opis ogólny
Lipopolisacharyd jest silnym stymulatorem monocytów i makrofagów, powodując wydzielanie czynnika martwicy nowotworów alfa (TNF-alfa) i innych mediatorów stanu zapalnego. Gen ten koduje indukowany lipopolisacharydem czynnik TNF-alfa, który jest białkiem wiążącym DNA i może pośredniczyć w ekspresji TNF-alfa poprzez bezpośrednie wiązanie z regionem promotorowym genu TNF-alfa. Transkrypcja tego genu jest indukowana przez supresor nowotworowy p53 i jest zaangażowana w szlak apoptotyczny indukowany przez p53. Mutacje w tym genie powodują chorobę Charcot-Marie-Tooth typu 1C (CMT1C) i mogą być zaangażowane w kancerogenezę pozapłucnej choroby Pageta (EMPD). Dla tego genu znaleziono wiele alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
LITAF (NP_004853.2, 1 a.a. ~ 161 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MSVPGPYQAATGPSSAPSAPPSYEETVAVNSYYPTPPAPMPGPTTGLVTGPDGKGMNPPSYYTQPAPIPNNPITVQTVYVQHPITFLDRPIQMCCPSCNKMIVSQLSYNAGALTWLSCGSLCLLGCIAGCCFIPFCVDALQDVDHYCPNCRALLGTYKRL
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)