Kluczowe dokumenty
SAB1401471
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-COX5A antibody produced in mouse
clone 1G10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
COX, COX-VA, VA
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1G10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... COX5A(9377)
Opis ogólny
Oksydaza cytochromu c (COX) jest końcowym enzymem mitochondrialnego łańcucha oddechowego. Jest to wielopodjednostkowy kompleks enzymatyczny, który sprzęga transfer elektronów z cytochromu c do tlenu cząsteczkowego i przyczynia się do protonowego gradientu elektrochemicznego przez wewnętrzną błonę mitochondrialną. Kompleks składa się z 13 podjednostek kodowanych mitochondrialnie i jądrowo. Podjednostki kodowane mitochondrialnie wykonują czynności związane z przenoszeniem elektronów i pompowaniem protonów. Funkcje podjednostek kodowanych jądrowo są nieznane, ale mogą one odgrywać rolę w regulacji i montażu kompleksu. Gen ten koduje kodowaną jądrowo podjednostkę Va enzymu ludzkiego mitochondrialnego łańcucha oddechowego. Pseudogen COX5AP1 został znaleziony w chromosomie 14q22 (dostarczony przez RefSeq).
Immunogen
COX5A (AAH24240, 1 a.a. ~ 150 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MLGAALRRCAVAATTRADPRGLLHSARTPGPAVAIQSVRCYSHGSQETDEEFDARWVTYFNKPDIDAWELRKGINTLVTYDMVPEPKIIDAALRACRRLNDFASTVRILEVVKDKAGPHKEIYPYVIQELRPTLNELGISTPEELGLDKV
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)