Kluczowe dokumenty
SAB1401470
Sigma-Aldrich
Anti-COX5A antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
COX, COX-VA, VA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... COX5A(9377)
Opis ogólny
Oksydaza cytochromu c (COX) jest końcowym enzymem mitochondrialnego łańcucha oddechowego. Jest to wielopodjednostkowy kompleks enzymatyczny, który sprzęga transfer elektronów z cytochromu c do tlenu cząsteczkowego i przyczynia się do protonowego gradientu elektrochemicznego przez wewnętrzną błonę mitochondrialną. Kompleks składa się z 13 podjednostek kodowanych mitochondrialnie i jądrowo. Podjednostki kodowane mitochondrialnie wykonują czynności związane z przenoszeniem elektronów i pompowaniem protonów. Funkcje podjednostek kodowanych jądrowo są nieznane, ale mogą one odgrywać rolę w regulacji i montażu kompleksu. Gen ten koduje kodowaną jądrowo podjednostkę Va enzymu ludzkiego mitochondrialnego łańcucha oddechowego. Pseudogen COX5AP1 został znaleziony w chromosomie 14q22 (dostarczony przez RefSeq).
Immunogen
COX5A (AAH24240.1, 1 a.a. ~ 150 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MLGAALRRCAVAATTRADPRGLLHSARTPGPAVAIQSVRCYSHGSQETDEEFDARWVTYFNKPDIDAWELRKGINTLVTYDMVPEPKIIDAALRACRRLNDFASTVRILEVKDKAGPHKEIYPYVIQELRPTLNELGISTPEELGLDKV
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)