Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1401461
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CACNA2D2 antibody produced in mouse
clone 3A4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CACNA2D, KIAA0558, LUAC11.1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3A4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CACNA2D2(9254)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny podjednostek alfa-2/delta, białka w kompleksie zależnego od napięcia kanału wapniowego. Kanały wapniowe pośredniczą w napływie jonów wapnia do komórki po polaryzacji błony i składają się z kompleksu podjednostek alfa-1, alfa-2/delta, beta i gamma w stosunku 1:1:1:1. Istnieją różne wersje każdej z tych podjednostek, wyrażane z podobnych genów lub będące wynikiem alternatywnego splicingu. Badania nad bardzo podobnym białkiem u królika sugerują, że białko opisane w tym rekordzie jest rozszczepiane na podjednostki alfa-2 i delta. Scharakteryzowano alternatywne warianty splicingu transkrypcyjnego tego genu, kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CACNA2D2 (NP_006021, 65 a.a. ~ 162 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
PQQHTMQHWARRLEQEVDGVMRIFGVQQLREIYKDNRNLFEVQENEPQKLVEKVAGDIESLDRKVQALKRLADAAENFQKAHRWQDNIKEEDIVYY
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jon Landa et al.
Frontiers in immunology, 15, 1347948-1347948 (2024-02-19)
Anti-IgLON5 disease is a neurological disorder characterized by autoantibodies against IgLON5 and pathological evidence of neurodegeneration. IgLON5 is a cell adhesion molecule of unknown function that is highly expressed in the brain. Our aim was to investigate the impact of
Jon Landa et al.
Frontiers in immunology, 14, 1151574-1151574 (2023-04-11)
Anti-IgLON5 disease is a rare neurological disorder characterized by autoantibodies against IgLON5, and pathological evidence of neurodegeneration. IgLON5 is a cell adhesion molecule but its physiological function is unknown. Our aim was to investigate the IgLON5 interactome and to determine