Kluczowe dokumenty
SAB1401407
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RNF103 antibody produced in mouse
clone 1C1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
KF1, MGC102815, MGC41857, ZFP103, hkf-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1C1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RNF103(7844)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen zawiera palec RING-H2, motyw, o którym wiadomo, że bierze udział w interakcjach białko-białko i białko-DNA. Gen ten wykazuje wysoką ekspresję w prawidłowym móżdżku, ale nie w korze mózgowej. Wykazano, że ekspresja szczurzego odpowiednika w korze czołowej i hipokampie jest indukowana przez leczenie elektrowstrząsami (ECT), a także przewlekłe leczenie przeciwdepresyjne, co sugeruje, że gen ten może być celem molekularnym dla ECT i leków przeciwdepresyjnych. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
RNF103 (AAH35053, 1 a.a. ~ 685 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MWLKLFFLLLYFLVLFVLARFFEAIVWYETGIFATQLVDPVALSFKKLKTILECRGLGYSGLPEKKDVRELVEKSGDLMEGELYSALKEEEASESVSSTNFSGEMHFYELVEDAKDGIWLVQVIANDRSPLVGKIHWEKMVKKVSRFGIRTGTFNCSSDPRYCRRRGWVRSTLIMSVPQTSTSKGKVMLKEYSGRKIEVEHIFKWITAHAASRIKTIYNAEHLKEEWNKSDQYWLKIYLFANLDQPPAFFPALSIKFTGRVEFIFVNVENWDNKSYMTDIGIYNMPSYILRTPEGIYRYGNHTGEFISLQAMDSFLRSLQPEVNDLFVLSLVLVNLMAWMDLFITQGATIKRFVVLISTLGTYNSLLIISWLPVLGFLQLPYLDSFYEYSLKLLRYSNTTTLASWVRADWMFYSSHPALFLSTYLGHGLLIDYFEKKRRRNNNNDEVNANNLEWLSSLWDWYTSYLFHPIASFQNFPVESDWDEDPDLFLERLAFPDLWLHHLIPTDYIKNLPMWRFKCLGVQSEEEMSEGSQDTENDSESENTDTLSSEKEVFEDKQSVLHNSPGTASHCDAEACSCANKYCQTSPCERKGRSYGSYNTNEDMEPDWLTWPADMLHCTECVVCLENFENGCLLMGLPCGHVFHQNCIVMWLAGGRHCCPVCRWPSYKKKQPYAQHQPLSNDVPS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)