Kluczowe dokumenty
SAB1401326
Sigma-Aldrich
Anti-RAGE antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MOK, RAGE1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RAGE(5891)
Immunogen
RAGE (AAH26069.1, 1 a.a. ~ 237 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDLWSAGCVFYEIASLQPLFPGVNELDQISKIHDVIGTPAQKILTKFKQSRAMNFDFPFKKGSGIPLLTTNLSPQCLSLLHAMVAYDPDERIAAHQALQHPYFQEQRKTEKRALGSHRKAGFPEHPVAPEPLSNSCQISKEGRKQKQSLKQEEDRPKRRGPAYVMELPKLKLSGVVRLSSYSSPTLQSVLGSGTNGRVPVLRPLKCIPASKKTDPQKDLKPAPQQCRLPTIVRKGGR
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Esther Amalia Guzmán et al.
Investigational new drugs, 37(2), 262-270 (2018-07-13)
Pancreatic cancer, the fourth leading cause of cancer death in the United States, has a negative prognosis because metastasis occurs before symptoms manifest. Although combination therapies are showing improvements in treatment, the survival rate for pancreatic cancer five years post
Dong Zhao et al.
Molecular medicine reports, 14(6), 4983-4990 (2016-11-15)
Tanshinone II A (TSIIA) is a diterpene quinone extracted from the roots of Salvia miltiorrhiza with anti-inflammatory and anti‑oxidant properties that is used to treat atherosclerosis. In the current study, morphological analyses were conducted to evaluate the effects of TSIIA on