Kluczowe dokumenty
SAB1401307
Sigma-Aldrich
Anti-PRKACG antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
PKACg
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRKACG(5568)
Opis ogólny
Kinaza białkowa zależna od cyklicznego AMP (PKA) składa się z dwóch podjednostek katalitycznych i dimeru podjednostki regulatorowej. Gen ten koduje formę gamma podjednostki katalitycznej. Gen jest bezintronowy i uważa się, że jest retrotranspozonem pochodzącym z genu dla formy alfa podjednostki katalitycznej PKA. (dostarczony przez RefSeq)
Immunogen
PRKACG (NP_002723.2, 1 a.a. ~ 351 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MGNAPAKKDTEQEESVNEFLAKARGDFLYRWGNPAQNTASSDQFERLRTLGMGSFGRVMLVRHQETGGHYAMKILNKQKVVKMKQVEHILNEKRILQAIDFPFLVKLQFSFKDNSYLYLVMEYVPGGEMFSRLQRVGRFSEPHACFYAAQVVLAVQYLHSLDLIHRDLKPENLLIDQQGYLQVTDFGFAKRVKGRTWTLCGTPEYLAPEIILSKGYNKAVDWWALGVLIYEMAVGFPPFYADQPIQIYEKIVSGRVRFPSKLSSDLKHLLRSLLQVDLTKRFGNLRNGVGDIKNHKWFATTSWIAIYEKKVEAPFIPKYTGPGDASNFDDYEEEELRISINEKCAKEFSEF
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)