Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
SAB1401287
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PLXNA2 antibody produced in mouse
clone 2G5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ11751, FLJ30634, KIAA0463, OCT, PLXN2
Wybierz wielkość
100 μG
2410,00 zł
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2410,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2G5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
metody
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PLXNA2(5362)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the plexin-A family of semaphorin co-receptors. Semaphorins are a large family of secreted or membrane-bound proteins that mediate repulsive effects on axon pathfinding during nervous system development. A subset of semaphorins are recognized by plexin-A/neuropilin transmembrane receptor complexes, triggering a cellular signal transduction cascade that leads to axon repulsion. This plexin-A family member is thought to transduce signals from semaphorin-3A and -3C. (provided by RefSeq)
Immunogen
PLXNA2 (AAH32125, 1 a.a. ~ 164 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MHSQVFSAFPYSLPLRFWVNVIKNPQFVFDIHKGSITDACLSVVAQTFMDSCSTSEHRLDKDSPSNKLLYAKDIPSYKSWVERYYADIAKLPAISDQDMNAYLAEQSRLHAVEFNMLSALNEIYSYVSKYSEELIGALEQDEQARRQRLAYKVEQLINAMSIES
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)