Kluczowe dokumenty
SAB1401276
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PAFAH2 antibody produced in mouse
clone 1A8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ26025, HSD-PLA2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1A8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PAFAH2(5051)
Opis ogólny
Gen ten koduje acetylohydrolazę czynnika aktywującego płytki krwi izoformę 2, jednopodjednostkowy enzym wewnątrzkomórkowy, który katalizuje usuwanie grupy acetylowej w pozycji SN-2 czynnika aktywującego płytki krwi (zidentyfikowanego jako 1-O-alkilo-2-acetylo-sn-glicerylo-3-fosforylocholina). Jednak lipaza ta wykazuje szerszą specyficzność substratową niż tylko czynnik aktywujący płytki krwi. Istnieją dwie inne izoformy wewnątrzkomórkowej acetylohydrolazy czynnika aktywującego płytki krwi i obie są enzymami wielopodjednostkowymi. Dodatkowo istnieje jednopodjednostkowa izoforma tego enzymu w surowicy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PAFAH2 (NP_000428, 293 a.a. ~ 392 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
LMKKICAQHEQSRIITVLGSVHRSQTDFAFVTGNLIGKFFSTETRGSLDPYEGQEVMVRAMLAFLQKHLDLKEDYNQWNNLIEGIGPSLTPGAPHHLSSL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)