Kluczowe dokumenty
SAB1401212
Sigma-Aldrich
Anti-IL6R antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
IL-6R-1, IL-6R-alfa, IL6RA, MGC104991
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL6R(3570)
Opis ogólny
Interleukina 6 (IL6) jest silną plejotropową cytokiną, która reguluje wzrost i różnicowanie komórek oraz odgrywa ważną rolę w odpowiedzi immunologicznej. Białko kodowane przez ten gen jest podjednostką kompleksu receptora dla IL6. Receptor IL6 jest kompleksem białkowym składającym się z tego białka i przekaźnika sygnału interleukiny 6 (IL6ST/GP130/IL6-beta), podjednostki receptora wspólnej również dla wielu innych cytokin. Rozregulowana produkcja IL6 i tego receptora jest zaangażowana w patogenezę wielu chorób, takich jak szpiczak mnogi, choroby autoimmunologiczne i rak prostaty. Alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy zostały zgłoszone. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
IL6R (NP_000556.1, 1 a.a. ~ 468 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MLAVGCALLAALLAAPGAALAPRRCPAQEVARGVLTSLPGDSVTLTCPGVEPEDNATVHWVLRKPAAGSHPSRWAGMGRRLLLRSVQLHDSGNYSCYRAGRPAGTVHLLVDVPPEEPQLSCFRKSPLSNVVCEWGPRSTPSLTTKAVLLVRKFQNSPAEDFQEPCQYSQESQKFSCQLAVPEGDSSFYIVSMCVASSVGSKFSKTQTFQGCGILQPDPPANITVTAVARNPRWLSVTWQDPHSWNSSFYRLRFELRYRAERSKTFTTWMVKDLQHHCVIHDAWSGLRHVVQLRAQEEFGQGEWSEWSPEAMGTPWTESRSPPAENEVSTPMQALTTNKDDDNILFRDSANATSLPVQDSSSVPLPTFLVAGGSLAFGTLLCIAIVLRFKKTWKLRALKEGKTSMHPPYSLGQLVPERPRPTPVLVPLISPPVSPSSLGSDNTSSHNRPDARDPRSPYDISNTDYFFPR
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)