Kluczowe dokumenty
SAB1401204
Sigma-Aldrich
Anti-IFNGR1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CD119, FLJ45734, IFNGR
Wybierz wielkość
50 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IFNGR1(3459)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ten gen (IFNGR1) koduje łańcuch wiążący ligand (alfa) receptora interferonu gamma. Ludzki receptor interferonu gamma jest heterodimerem IFNGR1 i IFNGR2. Zmienność genetyczna IFNGR1 jest związana z podatnością na zakażenie Helicobacter pylori. Ponadto defekty IFNGR1 są przyczyną mendlowskiej podatności na chorobę mykobakteryjną, znaną również jako rodzinne rozsiane atypowe zakażenie mykobakteryjne. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
IFNGR1 (AAH05333.1, 1 a.a. ~ 489 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MALLFLLPLVMQGVSRAEMGTADLGPSSVPTPTNVTIESYNMNPIVYWEYQIMPQVPVFTVEVKNYGVKNSEWIDACINISHHYCNISDHVGDPSNSLWVRVKARVGQKESAYAKSEEFAVCRDGKIGPPKLDIRKEEKQIMIDIFHPSVFVNGDEQEVDYDPETTCYIRVYNVYVRMNGSEIQYKILTQKEDDCDEIQCQLAIPVSSLNSQYCVSAEGVLHVWGVTTEKSKEVCITIFNSSIKGSLWIPVVAALLLFLVLSLVFICFYIKKINPLKEKSIILPKSLISVVRSATLETKPESKYVSLITSYQPFSLEKEVVCEEPLSPATVPGMHTEDNPGKVEHTEELSSITEVVTTEENIPDVVPGSHLTPIERESSSPLSSNQSEPGSIALNSYHSRNCSESDHSRNGFDTDSSCLESHSSLSDSEFPPNNKGEIKTEGQELITVIKAPTSFGYDKPHVLVDLLVDDSGKESLIGYRPTEDSKEFS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)