Kluczowe dokumenty
SAB1401172
Sigma-Aldrich
Anti-CFH antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ARMD4, ARMS1, CFHL3, FH, FHL1, HF
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CFH(3075)
Opis ogólny
Gen ten należy do klastra genów Regulator of Complement Activation (RCA) i koduje białko z dwudziestoma domenami SCR (short concensus repeat). Białko to jest wydzielane do krwiobiegu i odgrywa istotną rolę w regulacji aktywacji dopełniacza, ograniczając ten wrodzony mechanizm obronny do infekcji mikrobiologicznych. Mutacje w tym genie są związane z zespołem hemolityczno-mocznicowym (HUS) i przewlekłą nefropatią hipokomplementemiczną. Scharakteryzowano alternatywne warianty transkrypcyjne, kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CFH (NP_001014975.1, 1 a.a. ~ 449 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MRLLAKIICLMLWAICVAEDCNELPPRRNTEILTGSWSDQTYPEGTQAIYKCRPGYRSLGNVIMVCRKGEWVALNPLRKCQKRPCGHPGDTPFGTFTLTGGNVFEYGVKAVYTCNEGYQLLGEINYRECDTDGWTNDIPICEVVKCLPVTAPENGKIVSSAMEPDREYHFGQAVRFVCNSGYKIEGDEEMHCSDDGFWSKEKPKCVEISCKSPDVINGSPISQKIIYKENERFQYKCNMGYEYSERGDAVCTESGWRPLPSCEEKSCDNPYIPNGDYSPLRIKHRTGDEITYQCRNGFYPATRGNTAKCTSTGWIPAPRCTLKPCDYPDIKHGGLYHENMRRPYFPVAVGKYYSYYCDEHFETPSGSYWDHIHCTQDGWSPAVPCLRKCYFPYLENGYNQNHGRKFVQGKSIDVACHPGYALPKAQTTVTCMENGWSPTPRCIRVSFTL
Działania biochem./fizjol.
CFH (czynnik dopełniacza H) jest negatywnym regulatorem alternatywnego szlaku. Wiadomo, że tłumi spontaniczną aktywację dopełniacza tylko na własnych powierzchniach, a zatem jest selektywny powierzchniowo. CFH posiada aktywność przyspieszającą rozpad i destabilizuje amplifikację C3b w alternatywnym szlaku dopełniacza. CFH jest odpowiedzialna za rozszczepienie C3b poprzez swoją aktywność kofaktora. CFH jest błonowym białkiem kofaktorowym, którego zmienność jest związana z wieloma chorobami, takimi jak zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem, zaburzenia nerek i glomerulopatia C3. Penetracja jest niska w wielu chorobach. CFH może zapobiegać aktywacji dopełniacza w niedokrwiennym uszkodzeniu nerek poprzez wiązanie się z komórkami nabłonka kanalików.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Disease-linked mutations in factor H reveal pivotal role of cofactor activity in self-surface-selective regulation of complement activation.
Kerr H
The Journal of Biological Chemistry, 292(32), 13345-13360 (2017)
Interaction of uromodulin and complement factor H enhances C3b inactivation.
Liu M
Journal of Cellular and Molecular Medicine, 20(10), 1821-1828 (2016)
Properdin and factor H production by human dendritic cells modulates their T-cell stimulatory capacity and is regulated by IFN-?.
Dixon KO
European Journal of Immunology, 47(3), 470-480 (2017)
Karukriti Kaushik Ghosh et al.
Infection and immunity, 87(12) (2019-09-25)
Leptospirosis is one of the most widespread zoonoses caused by pathogenic Leptospira spp. In this study, we report that the LIC11966/ErpY-like lipoprotein is a surface-exposed outer membrane protein exclusively present in pathogenic species of Leptospira The recombinant ErpY (rErpY)-like protein