Merck
SAB1401152
Sigma-Aldrich
Anti-GJB5 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CX31.1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GJB5(2709)
Opis ogólny
Gap junctions are conduits that allow the direct cell-to-cell passage of small cytoplasmic molecules, including ions, metabolic intermediates, and second messengers, and thereby mediate intercellular metabolic and electrical communication. Gap junction channels consist of connexin protein subunits, which are encoded by a multigene family.[supplied by OMIM
Immunogen
GJB5 (NP_005259.1, 1 a.a. ~ 273 a.a) full-length human protein.
Sequence
MNWSIFEGLLSGVNKYSTAFGRIWLSLVFIFRVLVYLVTAERVWSDDHKDFDCNTRQPGCSNVCFDEFFPVSHVRLWALQLILVTCPSLLVVMHVAYREVQEKRHREAHGENSGRLYLNPGKKRGGLWWTYVCSLVFKASVDIAFLYVFHSFYPKYILPPVVKCHADPCPNIVDCFISKPSEKNIFTLFMVATAAICILLNLVELIYLVSKRCHECLAARKAQAMCTGHHPHGTTSSCKQDDLLSGDLIFLGSDSHPPLLPDRPRDHVKKTIL