Kluczowe dokumenty
SAB1401137
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FDX1 antibody produced in mouse
clone 4G5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ADX, FDX, LOH11CR1D
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4G5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FDX1(2230)
Opis ogólny
Produktem tego genu jest małe białko żelazowo-siarkowe, które przenosi elektrony z NADPH przez reduktazę ferredoksyny do końcowego cytochromu P450. Ten szczególny system utleniania/redukcji występuje w tkankach steroidogennych i jest zaangażowany w syntezę kwasów żółciowych i witaminy D. Oprócz genu wyrażonego w tym locus chromosomalnym (11q22), istnieją pseudogeny zlokalizowane na chromosomach 20 i 21. Produkt tego genu został zidentyfikowany w wielu różnych tkankach, ale wykazano, że wszystkie formy są identyczne i nie są specyficzne dla tkanki. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
FDX1 (NP_004100.1, 85 a.a. ~ 183 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
VGDSLLDVVVENNLDIDGFGACEGTLACSTCHLIFEDHIYEKLDAITDEENDMLDLAYGLTDRSRLGCQICLTKSMDNMTVRVPETVADARQSIDVGKT
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)