Kluczowe dokumenty
SAB1401130
Sigma-Aldrich
Anti-FABP5 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
EFABP, PA-FABP, PAFABP
Wybierz wielkość
100 μG
2410,00 zł
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2410,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FABP5(2171)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko wiążące kwasy tłuszczowe występujące w komórkach naskórka i został po raz pierwszy zidentyfikowany jako podlegający regulacji w tkance łuszczycowej. Białka wiążące kwasy tłuszczowe to rodzina małych, wysoce konserwatywnych białek cytoplazmatycznych, które wiążą długołańcuchowe kwasy tłuszczowe i inne hydrofobowe ligandy. Uważa się, że rola FABP obejmuje wychwyt, transport i metabolizm kwasów tłuszczowych. Ludzki genom zawiera wiele pseudogenów podobnych do tego locus. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
FABP5 (NP_001435.1, 1 a.a. ~ 135 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MATVQQLEGRWRLVDSKGFDEYMKELGVGIALRKMGAMAKPDCIITCDGKNLTIKTESTLKTTQFSCTLGEKFEETTADGRKTQTVCNFTDGALVQHQEWDGKESTITRKLKDGKLVVECVMNVTCTRIYEKVE
Działania biochem./fizjol.
FABP (białka wiążące kwasy tłuszczowe) wiążą nasycone i nienasycone długołańcuchowe kwasy tłuszczowe w sposób odwracalny i mogą być zaangażowane w transport lipidów do określonych przedziałów komórkowych. FABP5 (białko wiążące kwasy tłuszczowe 5) służy jako transporter endokannabinoidów. FABP5 jest również znany jako naskórkowy FABP (E-FABP) lub mal1. FABP5 jest istotnie związany z rozwojem insulinooporności i miażdżycy. Stwierdzono, że gen ten ulega nadekspresji w raku szyjki macicy i służy jako ważny biomarker raka szyjki macicy. Badania in vitro dowodzą, że FABP5 jest niezbędny do proliferacji komórek, tworzenia kolonii, migracji komórek i inwazji raka szyjki macicy. FABP5 jest związany z typami nowotworów, takimi jak pęcherz moczowy, trzustka, prostata, rak piersi i glejak.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The Antinociceptive Agent SBFI-26 Binds to Anandamide Transporters FABP5 and FABP7 at Two Different Sites.
Hsu HC
Biochemistry, 56(27), 3454-3462 (2017)
FABP5 correlates with poor prognosis and promotes tumor cell growth and metastasis in cervical cancer.
Wang W
Tumour Biology : the Journal of the International Society For Oncodevelopmental Biology and Medicine, 37(11), 14873-14883 (2016)
Transcriptome and Metabolome Analyses in Exogenous FABP4- and FABP5-Treated Adipose-Derived Stem Cells.
Yamamoto T
PLoS ONE, 11(12), 1-19 (2016)
Fatty acid activated PPAR? promotes tumorigenicity of prostate cancer cells by up regulating VEGF via PPAR responsive elements of the promoter.
Forootan FS
Oncotarget, 7(8), 9322-9339 (2016)
Takuro Iwao et al.
PloS one, 18(2), e0281946-e0281946 (2023-02-17)
Nutrients are actively taken up by the brain via various transporters at the blood-brain barrier (BBB). A lack of specific nutrients in the aged brain, including decreased levels of docosahexaenoic acid (DHA), is associated with memory and cognitive dysfunction. To