Kluczowe dokumenty
SAB1401127
Sigma-Aldrich
Anti-EPS8 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Wybierz wielkość
50 μG
1810,00 zł
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
1810,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EPS8(2059)
Opis ogólny
Ten gen koduje członka rodziny EPS8. Białko to zawiera jedną domenę PH i jedną domenę SH3. Funkcjonuje jako część szlaku EGFR, choć jego dokładna rola nie została określona. Bardzo podobne białka w innych organizmach są zaangażowane w przekazywanie sygnałów od Ras do Rac i remodelowanie aktyny za pośrednictwem czynnika wzrostu. Zaobserwowano alternatywne warianty transkrypcyjne tego genu, ale nie zostały one dokładnie scharakteryzowane. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
EPS8 (NP_004438.3, 1 a.a. ~ 822 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MNGHISNHPSSFGMYPSQMNGYGSSPTFSQTDREHGSKTSAKALYEQRKNYARDSVSSVSDISQYRVEHLTTFVLDRKDAMITVDDGIRKLKLLDAKGKVWTQDMILQVDDRAVSLIDLESKNELENFPLNTIQHCQAVMHSCSYDSVLALVCKEPTQNKPDLHLFQCDEVKANLISEDIESAISDSKGGKQKRRPDALRMISNADPSIPPPPRAPAPAPPGTVTQVDVRSRVAAWSAWAADQGDFEKPRQYHEQEETPEMMAARIDRDVQILNHILDDIEFFITKLQKAAEAFSELSKRKKNKKGKRKGPGEGVLTLRAKPPPPDEFLDCFQKFKHGFNLLAKLKSHIQNPSAADLVHFLFTPLNMVVQATGGPELASSVLSPLLNKDTIDFLNYTVNGDERQLWMSLGGTWMKARAEWPKEQFIPPYVPRFRNGWEPPMLNFMGATMEQDLYQLAESVANVAEHQRKQEIKRLSTEHSSVSEYHPADGYAFSSNIYTRGSHLDQGEAAVAFKPTSNRHIDRNYEPLKTQPKKYAKSKYDFVARNNSELSVLKDDILEILDDRKQWWKVRNASGDSGFVPNNILDIVRPPESGLGRADPPYTHTIQKQRMEYGPRPADTPPAPSPPPTPAPVPVPLPPSTPAPVPVSKVPANITRQNSSSSDSGGSIVRDSQRHKQLPVDRRKSQMEEVQDELIHRLTIGRSAAQKKFHVPRQNVPVINITYDSTPEDVKTWLQSKGFNPVTVNSLGVLNGAQLFSLNKDELRTVCPEGARVYSQITVQKAALEDSSGSSELQEIMRRRQEKISAAASDSGVESFDEGSSH
Działania biochem./fizjol.
EPS8 (epidermal growth factor receptor pathway substrate 8) jest substratem dla kinaz tyrozynowych, takich jak receptor naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR), receptor czynnika wzrostu fibroblastów (FGFR), receptor płytkopochodnego czynnika wzrostu (PDGFR) i ERBB2 (erb-b2 receptor tyrosine kinase 2). Ponadto oddziałuje również z niereceptorową kinazą tyrozynową Src. Białko to jest zaangażowane w sygnalizację Rac i endocytozę receptora. Reguluje również migrację komórek dendrytycznych, morfogenezę komórek jelitowych i mikrokosmków oraz aktywność stereocilii. Jest regulowany w górę w raku trzustki i raku płaskonabłonkowym jamy ustnej.[1] Mutacja w EPS8 jest związana z autosomalną recesywną głęboką głuchotą.[2]
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Asma Behlouli et al.
Orphanet journal of rare diseases, 9, 55-55 (2014-04-20)
Almost 90% of all cases of congenital, non-syndromic, severe to profound inherited deafness display an autosomal recessive mode of transmission (DFNB forms). To date, 47 causal DFNB genes have been identified, but many others remain to be discovered. We report
Christina Schoenherr et al.
Journal of cell science, 127(Pt 24), 5303-5316 (2014-11-02)
Eps8 is an actin regulatory scaffold protein whose expression is increased in squamous cell carcinoma (SCC) cells. It forms a complex with both focal adhesion kinase (FAK, also known as PTK2) and Src in SCC cells derived from skin carcinomas