SAB1401122
Anti-EFNA3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
EFL2, EPLG3, Ehk1-L, LERK3
Wybierz wielkość
1810,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1810,00 zł
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
direct immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EFNA3(1944)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Sekwencja
MAAAPLLLLLVPVPLLLAQGPGGALGNRHAVYWNSSNQHLRREGYTVQVNVNDYLDIYCPHYNSSGVGPGAGPGGAEQYVLYMVSRNGYRTCNASQGFKRWECNRPHAPHIKFSEKFQRYSAFSLGYEFHAGHEYYISTPTHNLHWKCLRMKVFVCCASTSHSGEKPVPTLPQFTMGPNVKINVLEDFEGENPQVPKLEKSISGTSPKREHLPLAVGIAFFLMTFLAS
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)