Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1401100
Sigma-Aldrich
Anti-CYC1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
UQCR4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... CYC1(1537)
Opis ogólny
Cytochrom c1 (CYC1) jest zawierającym hem składnikiem mitochondrialnego kompleksu III. Jest on kodowany przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 8q24.3. Kodowane białko jest przyłączone do dwuwarstwy fosfolipidowej przez pojedynczy C-proksymalny segment transbłonowy.
Immunogen
CYC1 (NP_001907.2, 1 a.a. ~ 325 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MAAAAASLRGVVLGPRGAGLPGARARGLLCSARPGQLPLRTPQAVALSSKSGLSRGRKVMLSALGMLAAGGAGLAVALHSAVSASDLELHPPSYPWSHRGLLSSLDHTSIRRGFQVYKQVCASCHSMDFVAYRHLVGVCYTEDEAKELAAEVEVQDGPNEDGEMFMRPGKLFDYFPKPYPNSEAARAANNGALPPDLSYIVRARHGGEDYVFSLLTGYCEPPTGVSLREGLYFNPYFPGQAIAMAPPIYTDVLEFDDGTPATMSQIAKDVCTFLRWASEPEHDHRKRMGLKMLMMMALLVPLVYTIKRHKWSVLKSRKLAYRPPK
Działania biochem./fizjol.
Cytochrom c1 (CYC1) stymuluje aktywność fosforylacji oksydacyjnej w ludzkim raku przewodowym in situ (DCIS), a tym samym odgrywa istotną rolę w proliferacji komórek i martwicy komórek. Ekspresja CYC1 jest związana z progresją raka piersi i może działać jako czynnik predykcyjny złego rokowania u pacjentów z rakiem piersi. Zmiany w ekspresji genu prowadzą do niedoboru mitochondrialnego kompleksu III.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cytochrome c1 in ductal carcinoma in situ of breast associated with proliferation and comedo necrosis.
Chishiki M, et al.
Cancer Science, 108(7), 1510-1519 (2017)
Assignment of the gene for the cytochrome c1 subunit of the mitochondrial cytochrome bc1 complex (CYC1) to human chromosome 8q24.3.
Duncan AM, et al.
Genomics, 400-401 (1994)
CYC1 Predicts Poor Prognosis in Patients with Breast Cancer
Han Y, et al.
Disease Markers (2016)
Pauline Gaignard et al.
American journal of human genetics, 93(2), 384-389 (2013-08-06)
Many individuals with abnormalities of mitochondrial respiratory chain complex III remain genetically undefined. Here, we report mutations (c.288G>T [p.Trp96Cys] and c.643C>T [p.Leu215Phe]) in CYC1, encoding the cytochrome c1 subunit of complex III, in two unrelated children presenting with recurrent episodes