Kluczowe dokumenty
SAB1401076
Sigma-Aldrich
Anti-AP1S1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
AP19, CLAPS1, FLJ92436, SIGMA1A, WUGSC:H_DJ0747G18.2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AP1S1(1174)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest częścią kompleksu montażowego płaszcza klatryny, który łączy klatrynę z receptorami w powlekanych pęcherzykach. Pęcherzyki te biorą udział w endocytozie i przetwarzaniu Golgiego. Białko to, podobnie jak beta-adaptyna, gamma-adaptyna i średni (mu) łańcuch AP47, tworzy kompleks białek montażowych AP-1 zlokalizowany w pęcherzyku Golgiego. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
AP1S1 (NP_001274.1, 1 a.a. ~ 158 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MMRFMLLFSRQGKLRLQKWYLATSDKERKKMVRELMQVLARKPKMCSFLEWRDLKVYKRYASLYFCCAIEGQDNELITLELIHRYVELLDKYFGSVCELDIIFNFEKAYFILDEFLMGDVQDTSKKSVLKAIEQADLLQEEDESPRSVLEEMGLA
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)