Kluczowe dokumenty
SAB1401059
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD58 antibody produced in mouse
clone 3B12-D5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
LFA-3, LFA3
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3B12-D5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD58(965)
Opis ogólny
Ten gen koduje członka nadrodziny immunoglobulin. Kodowane białko jest ligandem białka CD2 limfocytów T i funkcjonuje w adhezji i aktywacji limfocytów T. Białko jest zlokalizowane w błonie plazmatycznej. Opisano alternatywnie splicowane warianty transkryptu. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CD58 (AAH05930, 1 a.a. ~ 240 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MVAGSDAGRALGVLSVVCLHCFGFISCFSQQIYGVYGNVTFHVPSNVPLKEVLWKKQKDKVAELENSEFRAFSSFKNRVYLDTVSGSLTIYNLTSSDEDEYEMESPNITDTMKFFLYVLESLPSPTLTCALTNGSIEVQCMIPEYYNSGLIMYSWDCPMEQCKRNSTSIYFKMENDLPQKIQCTLSNPLFNTTSSIILTTCIPSSGHSRHRYALIPIPLAVITTVCIVLYMNGMYAF
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)