Kluczowe dokumenty
SAB1401020
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ATP5E antibody produced in mouse
clone 1A8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ATPE, MGC104243
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1A8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ATP5E(514)
Opis ogólny
Gen ten koduje podjednostkę mitochondrialnej syntazy ATP. Mitochondrialna syntaza ATP katalizuje syntezę ATP, wykorzystując gradient elektrochemiczny protonów przez błonę wewnętrzną podczas fosforylacji oksydacyjnej. Syntaza ATP składa się z dwóch połączonych ze sobą kompleksów wielopodjednostkowych: rozpuszczalnego rdzenia katalitycznego, F1, oraz komponentu rozprzestrzeniającego błonę, Fo, obejmującego kanał protonowy. Część katalityczna mitochondrialnej syntazy ATP składa się z 5 różnych podjednostek (alfa, beta, gamma, delta i epsilon) połączonych ze stechiometrią 3 alfa, 3 beta i pojedynczego przedstawiciela pozostałych 3. Kanał protonowy składa się z trzech głównych podjednostek (a, b, c). Gen ten koduje podjednostkę epsilon rdzenia katalitycznego. Dwa pseudogeny tego genu znajdują się na chromosomach 4 i 13. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ATP5E (AAH01690, 1 a.a. ~ 51 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MVAYWRQAGLSYIRYSQICAKAVRDALKTEFKANAEKTSGSNVKIVKVKKE
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)