Kluczowe dokumenty
SAB1400817
Sigma-Aldrich
Anti-MOBKL2C antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-MGC26743, Anti-MOB3C
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest podobne do drożdżowego białka Mob1. Drożdżowe białko Mob1 wiąże Mps1p, kinazę białkową niezbędną do duplikacji ciałek biegunowych wrzeciona i regulacji mitotycznego punktu kontrolnego. Zaobserwowano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
MOBKL2C (NP_958805.1, 1 a.a. ~ 216 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MALCLKQVFAKDKTFRPRKRFEPGTQRFELYKKAQASLKSGLDLRSVVRLPPGENIDDWIAVHVDFFNRINLIYGTMAERCSETSCPVMAGGPRYEYRWQDERQYRRPAKLSAPRYMALLMDWIEGLINDEEVFPTRVGVPFPKNFQQVCTKILTRLFRVFVHVYIHHFDSILSMGAEAHNTCYKHFYFIREFSLVDQRELEPLREMTERICH
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)