Merck
SAB1400801
Sigma-Aldrich
Anti-HDX antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CXorf43, Anti-D030011N01Rik, Anti-FLJ30678, Anti-MGC126769, Anti-MGC126771
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HDX(139324)
Immunogen
HDX (NP_653258.2, 1 a.a. ~ 690 a.a) full-length human protein.
Sequence
MNLRSVFTVEQQRILQRYYENGMTNQSKNCFQLILQCAQETKLDFSVVRTWVGNKRRKMSSKNSESGTATTGTSLSAPDITVRNVVNIARPSSQQSSWTSANNDVIVTGIYSPASSSSRQGTNKHTDTQITEAHKIPIQKTATKNDTEFQLHIPVQRQVAHCKNASLLLGEKTIILSRQTSVLNAGNSVFNHAKKNYGNSSVQASEMTVPQKPSVCHRPCKIEPVGIQRSYKPEHTGPALHNLCGQKPTIRDPYCRTQNLEIREVFSLAVSDYPQRILGGNAPQKPSSAEGNCLSIAMETGDAEDEYAREEELASMRAQIPSYSRFYESGSSLRAENQSTTLPGPGRNMPNSQMVNIRDMSDNVLYQNRNYHLTPRTSLHTASSTMYSNTNPLRSNFSPHFASSNQLRLSQNQNNYQISGNLTVPWITGCSRKRALQDRTQFSDRDLATLKKYWDNGMTSLGSVCREKIEAVATELNVDCEIVRTWIGNRRRKYRLMGIEVPPPRGGPADFSEQPESGSLSALTPGEEAGPEVGEDNDRNDEVSICLSEGSSQEEPNEVVPNDARAHKEEDHHAVTTDNVKIEIIDDEESDMISNSEVEQVNSFLDYKNEEVKFIENELEIQKQKYFKLQTFVRSLILAMKADDKEQQQALLSDLPPELEEMDFNHASLEPDDTSFSVSSLSEKNVSESL