Merck
SAB1400794
Sigma-Aldrich
Anti-C1orf87 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-FLJ44073, Anti-MGC34837
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Immunogen
C1orf87 (NP_689590.1, 1 a.a. ~ 546 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSSAWKTPRGSDAMPEIMVKIIGSKHFQYLVEKPKIKENDSLKTETQTMHQKPMTDNARQMSRDTPVPINFTDQQTTDNPDDVKEKKHPENNQKSENNQKLLTGANSSRFLDGNIPSQANVHCSSVPTGDQSLSYVHGIPRRKLRDWSLEQMVRGSSDQPEDIGQSPSGTTNEDAFLLALVRRELKSRPLSSNLLEKLQKELKILDPISSGFLLQSQLSRLFLKHEVPLQLPTVKILCQRFSKRGSPEMVNYEKLLWFLNSAASDYPQQNKAAADLRKTESHGTHSQSTPPQHSSSQPEVNRSLLEILKMALRTTNGRLNIDNLNLSFRKEDRSFSGCLPLPKVRAICGKHGLYLTLSLLETLLNHQDLGYQNEIKWQNFVEMLTRASSDLLSDLPTGKNEKKAPAPPMEPEVPEMSQSKTEHMKTPEEELQPESSPAETSACKDPLKPLKIRPVSQPFVNPAVKNKAEECETWIDRFRKLENALYLCDLSNTGVLEKERARRLIHNYNLIYNLSLSPQKIDQALRRFRSGENMLLEPALRYLKEL