Merck
SAB1400786
Sigma-Aldrich
Anti-C12orf46 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-FLJ32115
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
ERP27 is a noncatalytic member of the protein disulfide isomerase (PDI; see MIM 608012) family of endoplasmic reticulum (ER) proteins (Alanen et al., 2006 [PubMed 16940051]).[supplied by OMIM
Immunogen
C12orf46 (NP_689534, 1 a.a. ~ 273 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEAAPSRFMFLLFLLTCELAAEVAAEVEKSSDGPGAAQEPTWLTDVPAAMEFIAATEVAVIGFFQDLEIPAVPILHSMVQKFPGVSFGISTDSEVLTHYNITGNTICLFRLVDNEQLNLEDEDIESIDATKLSRFIEINSLHMVTEYNPVTVIGLFNSVIQIHLLLIMNKASPEYEENMHRYQKAAKLFQGKILFILVDSGMKENGKVISFFKLKESQLPALAIYQTLDDEWDTLPTAEVSVEHVQNFCDGFLSGKLLKENRESEGKTPKVEL