Kluczowe dokumenty
SAB1400745
Sigma-Aldrich
Anti-ACSS1 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ACAS2L, Anti-AceCS2L, Anti-MGC33843
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACSS1(84532)
Opis ogólny
Gen ACSS1 (acyl-CoA synthetase short chain family member 1) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 20p11.21. Białko ulega silnej ekspresji w mięśniach serca i szkieletowych.
Immunogen
ACSS1 (AAH39261.1, 1 a.a. ~ 689 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MAARTLGRGVGRLLGSLRGLSGQPARPPCGVSAPRRAASGPSGSAPAVAAAAAQPGSYPALSAQAAREPAAFWGPLARDTLVWDTPYHTVWDCDFSTGKIGWFLGGQLNVSVNCLDQHVRKSPESVALIWERDEPGTEVRITYRELLETTCRLANTLKRHGVHRGDRVAIYMPVSPLAVAAMLACARIGAVHTVIFAGFSAESLAGRINDAKCKVVITFNQGLRGGRVVELKKIVDEAVKHCPTVQHVLVAHRTDNKVHMGDLDVPLEQEMAKEDPVCAPESMGSEDMLFMLYTSGSTGMPKGIVHTQAGYLLYAALTHKLVFDHQPGDIFGCVADIGWITGHSYVVYGPLCNGATSVLFESTPVYPNAGRYWETVERLKINQFYGAPTAVRLLLKYGDAWVKKYDRSSLRTLGSVGEPINCEAWEWLHRVVGDSRCTLVDTWWQTETGGICIAPRPSEEGAEILPAMAMRPFFGIVPVLMDEKGSVMEGSNVSGALCISQAWPGMARTIYGDHQRFVDAYFKAYPGYYFTGDGAYRTEGGYYQITGRMDDVINISGHRLGTAEIEDAIADHPAVPESAVIGYPHDIKGEAAFAFIVVKDSAGDSDVVVQELKSMVATKIAKYAVPDEILVVKRLPKTRSGKVMRRLLRKIITSEAQELGDTTTLEDPSIIAEILSVYQKCKDKQAAAK
Działania biochem./fizjol.
Enzym kodowany przez gen ACSS1 jest odpowiedzialny za konwersję octanu do acetylo-CoA w mitochondriach. W ten sposób przyczynia się do produkcji energii podczas ketozy, zwłaszcza w sercu i mięśniach szkieletowych.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mijin Yun et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 50(8), 1222-1228 (2009-07-21)
We analyzed the pattern of (11)C-acetate and (18)F-FDG uptake on PET/CT in patients with hepatocellular carcinoma (HCC). We also assessed the expression of important regulatory enzymes related to glycolysis and lipid synthesis in relation to (18)F-FDG and (11)C-acetate uptake in
T Fujino et al.
The Journal of biological chemistry, 276(14), 11420-11426 (2001-01-21)
Using peptide sequences derived from bovine cardiac acetyl-CoA synthetase (AceCS), we isolated and characterized cDNAs for a bovine and murine cardiac enzyme designated AceCS2. We also isolated a murine cDNA encoding a hepatic type enzyme, designated AceCS1, identical to one
Lei Jin et al.
The Journal of biological chemistry, 284(36), 24394-24405 (2009-06-19)
SIRT3 is a major mitochondrial NAD(+)-dependent protein deacetylase playing important roles in regulating mitochondrial metabolism and energy production and has been linked to the beneficial effects of exercise and caloric restriction. SIRT3 is emerging as a potential therapeutic target to
Kazunori Kawaguchi et al.
The American journal of pathology, 186(8), 2055-2067 (2016-06-19)
Notch signaling abnormalities are reported to be involved in the acceleration of malignancy in solid tumors and stem cell formation or regeneration in various organs. We analyzed specific genes for DNA copy number variations in liver cancer cells and investigated
Bjoern Schwer et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 103(27), 10224-10229 (2006-06-22)
We report that human acetyl-CoA synthetase 2 (AceCS2) is a mitochondrial matrix protein. AceCS2 is reversibly acetylated at Lys-642 in the active site of the enzyme. The mitochondrial sirtuin SIRT3 interacts with AceCS2 and deacetylates Lys-642 both in vitro and