Kluczowe dokumenty
SAB1400697
Sigma-Aldrich
Anti-FYCO1 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-FLJ13335, Anti-MGC126517, Anti-MGC126519, Anti-RUFY3, Anti-ZFYVE7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FYCO1(79443)
Immunogen
FYCO1 (AAH07218.1, 1 a.a. ~ 255 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MNTKVTSDWYYARSPFLQPKLSSDIVGQLYELTEVQFDLASRGFDLDAAWPTFARRTLTTGSSAYLWKPPSRSSSMSSLVSSYLQTQEMVSNFDLNSPLNNEALEGFDEMRLELDQLEVREKQLQERMQQLDRENQELRAAVSQQGEQLQTERERGRTAAEDNVRLTCLVAELQKQWEVTQATQNTVKELQTCLQALELGAAEKEEDYHTALRRLESMLQPLAQELEATRDSLDKKNQHLASFPGWLAMALHVGD
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Matteo Da Ros et al.
Autophagy, 13(2), 302-321 (2016-12-09)
Ribonucleoprotein (RNP) granules play a major role in compartmentalizing cytoplasmic RNA regulation. Haploid round spermatids that have exceptionally diverse transcriptomes are characterized by a unique germ cell-specific RNP granule, the chromatoid body (CB). The CB shares many characteristics with somatic
Tiina Lehtiniemi et al.
Nucleic acids research, 50(20), 11470-11491 (2022-10-20)
Nonsense-mediated RNA decay (NMD) is a highly conserved and selective RNA turnover pathway that depends on the endonuclease SMG6. Here, we show that SMG6 is essential for male germ cell differentiation in mice. Germ-cell conditional knockout (cKO) of Smg6 induces