Kluczowe dokumenty
SAB1400667
Sigma-Aldrich
Anti-PRDM15 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-C21orf83, Anti-PFM15, Anti-ZNF298
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
IF
WB
klon:
polyclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
metody:
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRDM15(63977)
Powiązane kategorie
Immunogen
PRDM15 (AAH67102.1, 1 a.a. ~ 1141 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAEDGSEEIMFIWCEDCSQYHDSECPELGPVVMVKDSFVLSRARSSLPPNLEIRRLEDGAEGVFAITQLVKRTQFGPFESRRVAKWEKESAFPLKVFQKDGHPVCFDTSNEDDCNWMMLVRPAAEAEHQNLTAYQHGSDVYFTTSRDIPPGTELRVWYAAFYAKKMDKPMLKQAGSGVHAAGTPENSAPVESEPSQWACKVCSATFLELQLLNEHLLGHLEQAKSLPPGSQSEAAAPEKEQDTPRGEPPAVPESENVATKEQKKKPRRGRKPKVSKAEQPLVIVEDKEPTEQVAEIITEVPPDEPVSATPDERIMELVLGKLATTTTDTSSVPKFTHHQNNTITLKRSLILSSRHGIRRKVIKQLGEHKRVYQCNICSKIFQNSSNLSRHVRSHGDKLFKCEECAKLFSRKESLKQHVSYKHSRNEVDGEYRYRCGTCEKTFRIESALEFHNCRTDDKTFQCEMCFRFFSTNSNLSKHKKKHGDKKFACEVCSKMFYRKDVMLDHQRRHLEGVRRVKREDLEAGGENLVRYKKEPSGCPVCGKVFSCRSNMNKHLLTHGDKKYTCEICGRKFFRVDVLRDHIHVHFKDIALMDDHQREEFIGKIGISSEENDDNSDESADSEPHKYSCKRCQLTFGRGKEYLKHIMEVHKEKGYGCSICNRRFALKATYHAHMVIHRENLPDPNVQKYIHPCEICGRIFNSIGNLERHKLIHTGVKSHACEQCGKSFARKDMLKEHMRVHDNVREYLCAECGKGMKTKHALRHHMKLHKGIKEYECKECHRRFAQKVNMLKHCKRHTGIKDFMCELCGKTFSERNTMETHKLIHTVGKQWTCSVCDKKYVTEYMLQKHVQLTHDKVEAQSCQLCGTKVSTRASMSRHMRRKHPEVLAVRIDDLDHLPETTTIDASSIGIVQPELTLEQEDLAEGKHGKAAKRSHKRKQKPEEEAGAPVPEDATFSEYSEKETEFTGSVGDETNSAVQSIQQVVVTLGDPNVTTPSSSVGLTNITVTPITTAAATQFTNLQPVAVGHLTTPERQLQLDNSILTVTFDTVSGSAMLHNRQNDVQIHPQPEASNPQSVAHFINLTTLVNSITPLGSQLSDQHPLTWRAVPQTDVLPPPQPQAPPQQAAQPQVQAEQQQQQMYSY
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)