Kluczowe dokumenty
SAB1400646
Sigma-Aldrich
Anti-SH3GLB2 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-KIAA1848
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SH3GLB2(56904)
Opis ogólny
Gen SH3GLB2 (SH3 domain-containing GRB2-like protein B2) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 9q34. Kodowane białko należy do rodziny endofilin BAR i białek zawierających domenę Src homology 3. SH3GLB2 lokalizuje się w siateczce okołojądrowych struktur filamentowych. Białko zawiera domenę N-BAR (bin, amphiphysin and rvs) i domenę SH3 (src homology 3).
Immunogen
SH3GLB2 (NP_064530.1, 1 a.a. ~ 395 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MDFNMKKLASDAGIFFTRAVQFTEEKFGQAEKTELDAHFENLLARADSTKNWTEKILRQTEVLLQPNPSARVEEFLYEKLDRKVPSRVTNGELLAQYMADAASELGPTTPYGKTLIKVAEAEKQLGAAERDFIHTASISFLTPLRNFLEGDWKTISKERRLLQNRRLDLDACKARLKKAKAAEAKATTVPDFQETRPRNYILSASASALWNDEVDKAEQELRVAQTEFDRQAEVTRLLLEGISSTHVNHLRCLHEFVKSQTTYYAQCYRHMLDLQKQLGRFPGTFVGTTEPASPPLSSTSPTTAVATMPVVPSVASLAPPGEASLCLEEVAPPASGTRKARVLYDYEAADSSELALLADELITVYSLPGMDPDWLIGERGNKKGKVPVTYLELLS
Działania biochem./fizjol.
SH3GLB2 (SH3 domain-containing GRB2-like protein B2) wiąże się z SH3GLB1. Oddziałuje również z plektyną-1 i wimentyną. SH3GLB2 bierze udział w reorganizacji wimentyny wokół jąder i pozycjonowaniu jądrowym.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Oculo-Auriculo-Vertebral Spectrum: A Review of the Literature
Beleza-Meireles A, et al.
Journal of Genetic Syndromes & Gene Therapy, 5 (2014)
Roland Lehmann et al.
Mucosal immunology, 11(3), 627-642 (2018-01-04)
Protein secretion upon TLR, TNFR1, and IFNGR ligation in the human airways is considered to be central for the orchestration of pulmonary inflammatory and immune responses. In this study, we compared the gene expression and protein secretion profiles in response
Christian Vannier et al.
The Journal of biological chemistry, 288(38), 27619-27637 (2013-08-08)
Proteins of the Bin/amphiphysin/Rvs (BAR) domain superfamily are essential in controlling the shape and dynamics of intracellular membranes. Here, we present evidence for the unconventional function of a member of the endophilin family of BAR and Src homology 3 domain-containing
B Pierrat et al.
Genomics, 71(2), 222-234 (2001-02-13)
A new cDNA encoding a protein of 362 amino acids designated SH3GLB1, for SH3 domain GRB2-like endophilin B1, was identified in a yeast two-hybrid screen devoted to the identification of new partners interacting with the apoptosis inducer Bax. SH3GLB1 shows