Kluczowe dokumenty
SAB1400642
Sigma-Aldrich
Anti-BCCIP antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-TOK-1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BCCIP(56647)
Opis ogólny
Produkt tego genu został wyizolowany na podstawie jego interakcji z białkami BRCA2 i p21. Jest to ewolucyjnie konserwowane białko jądrowe z wieloma oddziałującymi domenami. N-końcowa połowa ma umiarkowaną homologię z regionami kalmoduliny i M-kalpainy, co sugeruje, że może również wiązać wapń. Badania funkcjonalne wskazują, że białko to może być ważnym kofaktorem dla BRCA2 w supresji nowotworów i modulatorem aktywności kinazy CDK2 poprzez p21. Białko to jest również zaangażowane w regulację tworzenia ognisk jądrowych BRCA2 i RAD51, rekombinacji homologicznej indukowanej przerwaniem podwójnej nici oraz progresji cyklu komórkowego. Dla tego genu opisano wiele wariantów transkryptu kodujących różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
BCCIP (NP_057651.1, 1 a.a. ~ 322 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MASRSKRRAVESGVPQPPDPPVQRDEEEEKEVENEDEDDDDSDKEKDEEDEVIDEEVNIEFEAYSLSDNDYDGIKKLLQQLFLKAPVNTAELTDLLIQQNHIGSVIKQTDVSEDSNDDMDEDEVFGFISLLNLTERKGTQCVEQIQELVLRFCEKNCEKSMVEQLDKFLNDTTKPVGLLLSERFINVPPQIALPMYQQLQKELAGAHRTNKPCGKCYFYLLISKTFVEAGKNNSKKKPSNKKKAALMFANAEEEFFYEEQGKPEVLGGPDTRRGLEPVPIQHNGGSRGQVTALVSLKAGLIQSRSTLSDFQGTFMTVGIALS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)