Kluczowe dokumenty
SAB1400626
Sigma-Aldrich
Anti-PEX26 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-FLJ20695, Anti-PEX26M1T, Anti-Pex26pM1T
Wybierz wielkość
50 μG
1810,00 zł
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
1810,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PEX26(55670)
Opis ogólny
Gen ten należy do rodziny genów peroksyny-26. Jest prawdopodobnie wymagany do importu białek do peroksysomów. Kotwiczy PEX1 i PEX6 do błon peroksysomów, prawdopodobnie tworząc heteromeryczne kompleksy AAA ATPazy wymagane do importu białek do peroksysomów. Defekty w tym genie są przyczyną zaburzeń biogenezy peroksysomów grupy komplementacyjnej 8 (PBD-CG8). PBD odnosi się do grupy zaburzeń peroksysomalnych wynikających z niepowodzenia importu białek do błony lub macierzy peroksysomalnej. Grupa PBD składa się z czterech zaburzeń: Zespół Zellwegera (ZWS), neonatalna adrenoleukodystrofia (NALD), infantylna choroba Refsuma (IRD) i klasyczna rizomeliczna chondrodysplazja punctata (RCDP). Dla tego genu zidentyfikowano dwa warianty transkryptu kodujące to samo białko. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PEX26 (NP_060399.1, 1 a.a. ~ 305 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MKSDSSTSAAPLRGLGGPLRSSEPVRAVPARAPAVDLLEEAADLLVVHLDFRAALETCERAWQSLANHAVAEEPAGTSLEVKCSLCVVGIQALAEMDRWQEVLSWVLQYYQVPEKLPPKVLELCILLYSKMQEPGAVLDVVGAWLQDPANQNLPEYGALAEFHVQRVLLPLGCLSEAEELVVGSAAFGEERRLDVLQAIHTARQQQKQEHSGSEEAQKPNLEGSVSHKFLSLPMLVRQLWDSAVSHFFSLPFKKSLLAALILCLLVVRFDPASPSSLHFLYKLAQLFRWIRKAAFSRLYQLRIRD
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)