Merck
SAB1400557
Sigma-Aldrich
Anti-SFMBT1 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-DKFZp434L243, Anti-RU1, Anti-SFMBT
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SFMBT1(51460)
Opis ogólny
This gene shares high similarity with the Drosophila Scm (sex comb on midleg) gene. It encodes a protein which contains four malignant brain tumor repeat (mbt) domains and may be involved in antigen recognition. Several alternative splice variants have been characterized. (provided by RefSeq)
Immunogen
SFMBT1 (NP_001005158.1, 1 a.a. ~ 866 a.a) full-length human protein.
Sequence
MNGEQQLDADAGSGMEEVELSWEDYLEETGSTAVPYGSFKHVDTRLQNGFAPGMKLEVAVRTDPETYWVATVITTCEQLLLLRYDGYGEDRRADFWCDIRKADLYPIGWCEQNKKTLEAPEGIRDKVSDWDEFLRQTLIGACSPPVPLLEGLRNGRNPLDLIAPGSRLECQAFQDSLSTWIVTVVENIGGRLKLRYEGLESSDNYEHWLYYLDPFLHHVGWAAQQGYELQPPSAIRHLKNEAEWQEILAKVKEEEEEPLPSYLFKDKQVIGIHTFSVNMKLEAVDPWSPFGISPATVVKVFDEKYFLVEMDDLRPENHARRSFVCHADSPGIFPVQWSLKNGLHISPPPGYPSQDFDWADYLKQCGAEAAPQRCFPPLISEHEFKENMKLEAVNPILPEEVCVATITAVRGSYLWLQLEGSKKPIPECIVSVESMDIFPLGWCETNGHPLSTPRRARVYKQRKIAVVQPEKQVPSSRTVHEGLRNQELNSTESVMINGKYCCPKIYFNHRCFSGPYLNKGRIAELPQCVGPGNCVLVLREVLTLLINAAYKPSRVLRELQLDKDSVWHGCGEVLKAKYKGKSYRATVEIVKTADRVTEFCRQTCIKLECCPNLFGPRMVLDKCSENCSVLTKTKYTHYYGKKKNKRIGRPPGGHSNLACALKKASKRRKRRKNVFVHKKKRSSASVDNTPAGSPQGSGGEDEDDPDEGDDDSLSEGSTSEQQDELQEESEMSEKKSCSSSPTQSEISTSLPPDRQRRKRELRTFSFSDDENKPPSPKEIRIEVAERLHLDSNPLKWSVADVVRFIRSTDCAPLARIFLDQEIDGQALLLLTLPTVQECMDLKLGPAIKLCHHIERIKFAFYEQFAN
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xijuan Liu et al.
Molecular cell, 77(6), 1294-1306 (2020-02-06)
von Hippel-Lindau (VHL) is a critical tumor suppressor in clear cell renal cell carcinomas (ccRCCs). It is important to identify additional therapeutic targets in ccRCC downstream of VHL loss besides hypoxia-inducible factor 2α (HIF2α). By performing a genome-wide screen, we