Merck
SAB1400529
Sigma-Aldrich
Anti-ASCC1 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ASC1p50, Anti-CGI-18, Anti-RP11-150D20.4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ASCC1(51008)
Immunogen
ASCC1 (NP_057031.2, 1 a.a. ~ 357 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEVLRPQLIRIDGRNYRKNPVQEQTYQHEEDEEDFYQGSMECADEPCDAYEVEQTPQGFRSTLRAPSLLYKHIVGKRGDTRKKIEMETKTSISIPKPGQDGEIVITGQHRNGVISARTRIDVLLDTFRRKQPFTHFLAFFLNEVEVQEGFLRFQEEVLAKCSMDHGVDSSIFQNPKKLHLTIGMLVLLSEEEIQQTCEMLQQCKEEFINDISGGKPLEVEMAGIEYMNDDPGMVDVLYAKVHMKDGSNRLQELVDRVLERFQASGLIVKEWNSVKLHATVMNTLFRKDPNAEGRYNLYTAEGKYIFKERESFDGRNILKLFENFYFGSLKLNSIHISQRFTVDSFGNYASCGQIDFS