Kluczowe dokumenty
SAB1400528
Sigma-Aldrich
Anti-NT5C antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-DNT, Anti-DNT1, Anti-P5N2, Anti-PN-I, Anti-PN-II, Anti-UMPH2, Anti-cdN, Anti-dNT-1
Wybierz wielkość
50 μG
1810,00 zł
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
1810,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NT5C(30833)
Opis ogólny
Nukleotydaza pirymidyno-5-pierwszorzędowa (P5N; EC 3.1.3.5), zwana także hydrolazą monofosforanu urydyno-5-pierwszorzędowego (UMPH), katalizuje defosforylację monofosforanów pirymidyno-5-pierwszorzędowych UMP i CMP do odpowiednich nukleozydów. W krwinkach czerwonych występują 2 izozymy 5-pierwotnej nukleotydazy pirymidynowej, określane jako typ I (UMPH1; MIM 606224) i typ II (UMPH2).[dostarczone przez OMIM
Immunogen
NT5C (AAH08183.1, 1 a.a. ~ 117 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MARSVRVLVDMDGVLADFEAGLLRGFRRRFPEEPHVPLEQRRGFLAREQYRALRPDLADKVASVYEAPGFFLDLEPIPGALDAVREMNDLPDPLLKYHHCVGEKVWLPRPYSARGAA
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)