Kluczowe dokumenty
SAB1400493
Sigma-Aldrich
Anti-MRPL46 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-C15orf4, Anti-LIECG2, Anti-MGC22762, Anti-P2ECSL
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MRPL46(26589)
Opis ogólny
Mitochondrialne białka rybosomalne ssaków są kodowane przez geny jądrowe i pomagają w syntezie białek w mitochondrium. Rybosomy mitochondrialne (mitoribosomy) składają się z małej podjednostki 28S i dużej podjednostki 39S. Ich skład szacuje się na 75% białka do rRNA w porównaniu do rybosomów prokariotycznych, gdzie stosunek ten jest odwrócony. Inną różnicą między mitoribosomami ssaków a rybosomami prokariotycznymi jest to, że te ostatnie zawierają 5S rRNA. Wśród różnych gatunków, białka składające się na mitoribosom różnią się znacznie sekwencją, a czasami właściwościami biochemicznymi, co uniemożliwia łatwe rozpoznanie na podstawie homologii sekwencji. Ten gen koduje białko podjednostki 39S. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
MRPL46 (NP_071446, 1 a.a. ~ 279 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MAAPVRRTLLGVAGGWRRFERLWAGSLSSRSLALAAAPSSNGSPWRLLGALCLQRPPVVSKPLTPLQEEMASLLQQIEIERSLYSDHELRALDENQRLAKKKADLHDEEDEQDILLAQDLEDMWEQKFLQFKLGARITEADEKNDRTSLNRKLDRNLVLLVREKFGDQDVWILPQAEWQPGETLRGTAERTLATLSENNMEAKFLGNAPCGHYTFKFPQAMRTESNLGAKVFFFKALLLTGDFSQAGNKGHHVWVTKDELGDYLKPKYLAQVRRFVSDL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)