Kluczowe dokumenty
SAB1400411
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FASTK antibody produced in mouse
clone 2B7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-FAST
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2B7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FASTK(10922)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny kinaz serynowo-treoninowych. Wykazano, że kinaza ta jest szybko aktywowana podczas apoptozy, w której pośredniczy Fas, w komórkach Jurkat. W odpowiedzi na ligację receptora Fas, fosforyluje ona TIA1, białko wiążące RNA promujące apoptozę. Kodowane białko jest silnym induktorem apoptozy limfocytów. Dla tego genu znaleziono dwa warianty transkryptu kodujące różne izoformy. Istnieją inne warianty, ale ich pełna długość nie została jeszcze określona. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
FASTK (NP_006703, 67 a.a. ~ 154 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
KWGDRPVGGPSAGPVQGLQRLLEQAKSPGELLRWLGQNPSKVRAHHYSVALRRLGQLLGSRPRPPPVEQVTLQDLSQLIIRNCPSFD
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)