Key Documents
SAB1400382
Sigma-Aldrich
Anti-ANAPC10 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-APC10, Anti-DKFZP564L0562, Anti-DOC1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ANAPC10(10393)
Powiązane kategorie
Immunogen
ANAPC10 (AAH05217.1, 1 a.a. ~ 185 a.a) full-length human protein.
Sequence
MTTPNKTPPGADPKQLERTGTVREIGSQAVWSLSSCKPGFGVDQLRDDNLETYWQSDGSQPHLVNIQFRRKTTVKTLCIYADYKSDESYTPSKISVRVGNNFHNLQEIRQLELVEPSGWIHVPLTDNHKKPTRTFMIQIAVLANHQNGRDTHMRQIKIYTPVEESSIGKFPRCTTIDFMMYRSIR