Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1400366
Sigma-Aldrich
Anti-RNF144 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-KIAA0161, Anti-UBCE7IP4
Wybierz wielkość
50 μG
1810,00 zł
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
1810,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RNF144(9781)
Opis ogólny
Białko kodowane przez to białko zawiera palec RING, motyw, o którym wiadomo, że bierze udział w interakcjach białko-DNA i białko-białko. Wykazano, że mysi odpowiednik tego białka oddziałuje z Ube2l3/UbcM4, który jest enzymem sprzęgającym ubikwitynę zaangażowanym w rozwój embrionalny. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
RNF144A (NP_055561.2, 1 a.a. ~ 292 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MTTTRYRPTWDLALDPLVSCKLCLGEYPVEQMTTIAQCQCIFCTLCLKQYVELLIKEGLETAISCPDAACPKQGHLQENEIECMVAAEIMQRYKKLQFEREVLFDPCRTWCPASTCQAVCQLQDVGLQTPQPVQCKACRMEFCSTCKASWHPGQGCPETMPITFLPGETSAAFKMEEDDAPIKRCPKCKVYIERDEGCAQMMCKNCKHAFCWYCLESLDDDFLLIHYDKGPCRNKLGHSRASVIWHRTQVVGIFAGFGLLLLVASPFLLLATPFVLCCKCKCSKGDDDPLPT
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)