Kluczowe dokumenty
SAB1400357
Sigma-Aldrich
Anti-HS2ST1 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-FLJ11317, Anti-KIAA0448, Anti-MGC131986, Anti-dJ604K5.2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HS2ST1(9653)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Enzymy biosyntetyzujące siarczan heparanu są kluczowymi składnikami w generowaniu niezliczonych różnych drobnych struktur siarczanu heparanu, które wykonują wiele czynności biologicznych. Gen ten koduje członka rodziny enzymów biosyntezy siarczanu heparanu, który przenosi siarczan do pozycji 2 reszty kwasu iduronowego siarczanu heparanu. Zakłócenie tego genu spowodowało brak tworzenia się nerek u myszy embrionalnych typu knockout, co wskazuje, że brak tego enzymu może zakłócać sygnalizację wymaganą do tworzenia się nerek. Dla tego genu znaleziono dwa alternatywnie splicowane warianty transkryptu, które kodują różne białka. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
HS2ST1 (AAH25990.1, 1 a.a. ~ 229 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MGLLRIMMPPKLQLLAVVAFAVAMLFLENQIQKLEESRSKLERAIARHEVREIEQRHTMDGPRQDATLDEEEDMVIIYNRVPKTASTSFTNIAYDLCAKNKYHVLHINTTKNNPVMSLQDQVRFVKNITSWKEMKPGFYHGHVSYLDFAKFGVKKPIYINVIRDPIERLVSYYYFLRFGDDYRPGLRRKQGDKKTFDECVAEGGSDCAPEKLWLQIPFFCGHSSECW
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)