Kluczowe dokumenty
SAB1400354
Sigma-Aldrich
Anti-GOSR2 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Bos1, Anti-GS27, Anti-MEMBRIN
Wybierz wielkość
50 μG
1810,00 zł
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
1810,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GOSR2(9570)
Opis ogólny
Gen ten koduje błonowe białko transportujące, które transportuje białka między przedziałami medialnym i trans-Golgiego. Ze względu na jego chromosomalną lokalizację i funkcję transportową, gen ten może być zaangażowany w rodzinne nadciśnienie tętnicze pierwotne. Dla tego genu znaleziono trzy warianty transkryptu kodujące trzy różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
GOSR2 (NP_473363.1, 1 a.a. ~ 213 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MDPLFQQTHKQVHEIQSCMGRLETADKQSVHIVENEIQASIDQIFSRLERLEILSSKEPPNKRQNARLRVDQLKYDVQHLQTALRNFQHRRHAREQQERQREELLSRTFTTNDSDTTIPMDESLQFNSSLQKVHNGMDDLILDGHNILDGLRTQRLTLKGTQKKILDIANMLGLSNTVMRLIEKRAFQDKYFMIGTQGSCQTAHFGGRSAGSS
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)